Orders LinkContactUsLinkComponent
Rack per criobox, a 1 modulo
14, 83×83×755 mm
  TENATE21420
 :   TENAK
Rack per criobox, a 1 modulo
  TENATE21420
 :  TENAK
Rack per criobox, a 1 modulo
Rack per criobox, a 1 modulo
14, 83×83×755 mm
SFr. 117.00
1 * 1 ST
Design classico del rack in acciaio inox per la conservazione delle criobox in azoto liquido.
  • Utilizzabili con tutti i tipi di congelatori
  • Adatti per tutte le criobox di ingombro massimo di 80×80 mm e altezza di 50 mm
  • Le criobox sono assicurate con una fune di sicurezza
  • Adatti per criobox in cartone, polipropilene e policarbonato
 : le criobox devono essere ordinate separatamente.
  • Scomparti:
    14
  • Esterno L×P×A:
    83×83×755 mm
  • Seq:
    06