Jerricans, polyethlene
10 l, 298×198×264 mm, nero
Codice catalogo DUEH5.11.010
Nome del fornitore: DUPERTHAL
Vai a
Product Details & Documents
PE, electrostatically conductive.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
- Recyclable
Specifiche
- Capacità:10 l
- Colore:nero
- L×P×A:298×198×264 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerØDisponibilitàPrice
- Safety funnel
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Special pliers