Orders LinkContactUsLinkComponent
HPLC columns, C18
HPLC columns, C18
Fortis C18 HPLC columns, 1,7 µm, 2,10 mm, 100 mm
Codice catalogo HISMF18-020501
Nome del fornitore:   HICHROM
HPLC columns, C18
Codice catalogo HISMF18-020501
Nome del fornitore:  HICHROM
HPLC columns, C18
Fortis C18 HPLC columns, 1,7 µm, 2,10 mm, 100 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Fortis C18 is a pure silica based stationalry phase with unique high and low pH performance.
  • pH range 1 to 12
  • Provide superior peak shapes
  • Fully scalable - UHPLC to prep
Specifiche
  • Ø int.:
    2,10 mm
  • Dimensioni particelle:
    1,7 µm
  • Descrizione:
    Fortis C18 HPLC columns
  • Lunghezza:
    100 mm
  • Seq:
    04