Cation exchange chromatography columns, TSK-GEL® SP STAT
Cation exchange chromatography column, SP-STAT, nonporous, Analitica, SP-STAT, Acciaio inossidabile, -, 10 µm, 3,00 mm, 35 mm, Polymer
TOYO0021963
TSK-GEL® SP STAT are cross-linked hydrophilic polymer (mono-disperse particles) based columns designed to monitor a PEGylation reaction of beta-lactoglobulin. These STAT columns provide fast, high resolution separations at moderate pressures.
- Nonporous columns
- High efficiency separation at short analysis time
- Used for high throughput protein separation
- Formato della colonna:Analitica
- Ø int.:3,00 mm
- Dimensioni particelle:10 µm
- Dimensioni pori:-
- Descrizione:Cation exchange chromatography column, SP-STAT, nonporous
- Lunghezza:35 mm
- Seq:02
- Colonna:Acciaio inossidabile
- Fase:SP-STAT
- Materiale d'imballaggio:Polymer
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..