Hotplates
350×500 mm, 30...110 °C, 1800 W, Hotplate, HT 21, aluminium alloy plate , 364×514×170 mm
GESTHT21
Documents
- Superficie riscaldante:350×500 mm
- Potenza di riscaldamento:1800 W
- Temperatura:30...110 °C
- Seq:12
- L×P×A:364×514×170 mm
- Tipo:Hotplate, HT 21, aluminium alloy plate