Student standard pattern forceps
Acciaio inossidabile, 115 mm, Serrated, Straight, 2,5 mm
Codice catalogo FSCI91100-12
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Student standard pattern forceps
Codice catalogo FSCI91100-12
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:115 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:01
- Stile punta:Serrated
- Tip width:2,5 mm
- Tip shape:Straight