Student standard pattern forceps
Acciaio inossidabile, 160 mm, Serrated, Straight, 3,5 mm
Codice catalogo FSCI91100-16
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Student standard pattern forceps
Codice catalogo FSCI91100-16
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:160 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:03
- Stile punta:Serrated
- Tip width:3,5 mm
- Tip shape:Straight