Student Vannas spring scissors
Student quality, sharp, curved tips, 90 mm, 5 mm, 0,35 mm
Catalog # FSCI91501-09
Marketsource
Supplier: FINE SCIENCE TOOLS
Jump to:
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Designed with both quality and economy in mind, the student quality instruments are German made, but they have less hand finishing and use less expensive alloys so they can be offered at a considerably lower price.
Specifications
- Tipo:Student quality, sharp, curved tips
- Lunghezza:90 mm
- Seq:01
- Tip size:0,35 mm
- Lunghezza lama:5 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..