Micro Serrefines
Strong clamp press, 125 g, Acciaio inossidabile, 13 mm, Serrated, Straight, 4×0,75 mm
FSCI18055-04
Marketsource
- Descrizione:Strong clamp press, 125 g
- Lunghezza:13 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:01
- Stile punta:Serrated
- Tip size:4×0,75 mm
- Tip shape:Straight