Spring scissors, ToughCut®
ToughCut®, sharp, curved tips, 125 mm, 6 mm, 0,3 mm, +
Codice catalogo FSCI15123-12
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Spring scissors, ToughCut®
Codice catalogo FSCI15123-12
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Tipo:ToughCut®, sharp, curved tips
- Lunghezza:125 mm
- Seq:02
- Serrated:+
- Tip size:0,3 mm
- Lunghezza lama:6 mm