Friedman-Pearson rongeurs
Friedman-Pearson rongeurs, 0,5 mm cup diameter, Curved, 140 mm
Codice catalogo FSCI16221-14
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Friedman-Pearson rongeurs
Codice catalogo FSCI16221-14
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These rongeurs are made of stainless steel.
- Single joint action
Specifiche
- Tipo:Curved
- Descrizione:Friedman-Pearson rongeurs, 0,5 mm cup diameter
- Lunghezza:140 mm
- Seq:01
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



