Micro Serrefines
Light clamp press, 60 g, Acciaio inossidabile, 19 mm, Serrated, Straight, 10×2 mm
Codice catalogo FSCI18055-01
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Light clamp press, 60 g
- Lunghezza:19 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Stile punta:Serrated
- Tip size:10×2 mm
- Tip shape:Straight