Micro Serrefines
Medium clamp press, 100 g, Acciaio inossidabile, 15 mm, Serrated, Straight, 6×1 mm
Codice catalogo FSCI18055-03
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Medium clamp press, 100 g
- Lunghezza:15 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:02
- Stile punta:Serrated
- Tip size:6×1 mm
- Tip shape:Straight