Micro Serrefines
Medium clamp press, 100 g, Acciaio inossidabile, 17 mm, Serrated, Curved, 6×1 mm
FSCI18055-05
Marketsource
- Descrizione:Medium clamp press, 100 g
- Lunghezza:17 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:05
- Stile punta:Serrated
- Tip size:6×1 mm
- Tip shape:Curved