Micro Serrefines
Strong clamp press, 125 g, Acciaio inossidabile, 16 mm, Serrated, Angled (90°), 4×0,75 mm
Codice catalogo FSCI18055-06
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Strong clamp press, 125 g
- Lunghezza:16 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:04
- Stile punta:Serrated
- Tip size:4×0,75 mm
- Tip shape:Angled (90°)