Micro Serrefines
Light clamp press, 85 g, Acciaio inossidabile, 16 mm, Serrated, Straight, 8×2 mm
N° de catalogue FSCI18055-02
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Descrizione:Light clamp press, 85 g
- Lunghezza:16 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:03
- Stile punta:Serrated
- Tip size:8×2 mm
- Tip shape:Straight