Vannas spring scissors, titanium
Sharp, straight tips, 95 mm, 5 mm, 0,3 mm
Codice catalogo FSCI15610-08
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vannas spring scissors, titanium
Codice catalogo FSCI15610-08
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of titanium.
Specifiche
- Tipo:Sharp, straight tips
- Lunghezza:95 mm
- Seq:03
- Tip size:0,3 mm
- Lunghezza lama:5 mm