Stevens Tenotomy scissors
Blunt/blunt, curved tips, 110 mm, 21 mm
Codice catalogo FSCI14067-11
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Stevens Tenotomy scissors
Codice catalogo FSCI14067-11
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Blunt/blunt, curved tips
- Lunghezza:110 mm
- Seq:01
- Lunghezza lama:21 mm