Micro-Adson forceps
Acciaio inossidabile, 120 mm, Serrated, Straight, 0,8×0,9 mm, 0,8 mm
Codice catalogo FSCI11018-12
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:120 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:02
- Stile punta:Serrated
- Tip size:0,8×0,9 mm
- Tip width:0,8 mm
- Tip shape:Straight