Micro-Adson forceps
Acciaio inossidabile, 120 mm, 1×2 teeth, Straight, 0,8×0,9 mm, 0,8 mm
Codice catalogo FSCI11019-12
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:120 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:01
- Stile punta:1×2 teeth
- Tip size:0,8×0,9 mm
- Tip width:0,8 mm
- Tip shape:Straight