Tissue forceps, 1×2 teeth
Acciaio inossidabile, 145 mm, 1×2 teeth, Straight, 2×1,5 mm
Codice catalogo FSCI11021-14
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Tissue forceps, 1×2 teeth
Codice catalogo FSCI11021-14
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:145 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:03
- Stile punta:1×2 teeth
- Tip size:2×1,5 mm
- Tip shape:Straight