Wagner scissors
Sharp/sharp, straight tips, 120 mm, 30 mm
Codice catalogo FSCI14068-12
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Sharp/sharp, straight tips
- Lunghezza:120 mm
- Seq:02
- Lunghezza lama:30 mm