Tissue forceps, 2×3 teeth
Acciaio inossidabile, 155 mm, 2x3 teeth, Straight, 3,7×2 mm
Codice catalogo FSCI11022-15
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Tissue forceps, 2×3 teeth
Codice catalogo FSCI11022-15
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:155 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:02
- Stile punta:2x3 teeth
- Tip size:3,7×2 mm
- Tip shape:Straight