Potts-Smith forceps
Acciaio inossidabile, 210 mm, Serrated, Curved, 1,8×1,5 mm
Codice catalogo FSCI11013-21
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Potts-Smith forceps
Codice catalogo FSCI11013-21
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:210 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:06
- Stile punta:Serrated
- Tip size:1,8×1,5 mm
- Tip shape:Curved