Tissue forceps, slim 1×2 teeth
Acciaio inossidabile, 120 mm, 1×2 teeth, Straight, 1,7×1,3 mm
Codice catalogo FSCI11023-12
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Tissue forceps, slim 1×2 teeth
Codice catalogo FSCI11023-12
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:120 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:02
- Stile punta:1×2 teeth
- Tip size:1,7×1,3 mm
- Tip shape:Straight