Orders LinkContactUsLinkComponent
Potts-Smith forceps
Acciaio inossidabile, 180 mm, 1×2 teeth, Straight, 1,25×1 mm
  FSCI11024-18
Marketsource
Potts-Smith forceps
  FSCI11024-18
Marketsource
Potts-Smith forceps
Potts-Smith forceps
Acciaio inossidabile, 180 mm, 1×2 teeth, Straight, 1,25×1 mm
SFr. 30.69
1 * 1 ST
  • Lunghezza:
    180 mm
  • Materiale:
    Acciaio inossidabile
  • Seq:
    03
  • Stile punta:
    1×2 teeth
  • Tip size:
    1,25×1 mm
  • Tip shape:
    Straight