Potts-Smith forceps
Acciaio inossidabile, 180 mm, 1×2 teeth, Curved, 1,25×1 mm
Codice catalogo FSCI11025-18
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Potts-Smith forceps
Codice catalogo FSCI11025-18
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:180 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:04
- Stile punta:1×2 teeth
- Tip size:1,25×1 mm
- Tip shape:Curved