Adson forceps
Acciaio inossidabile, 120 mm, 1×2 teeth, Straight, 1,5×0,8 mm, 1,5 mm
FSCI11027-12
Marketsource
- Lunghezza:120 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:03
- Stile punta:1×2 teeth
- Tip size:1,5×0,8 mm
- Tip width:1,5 mm
- Tip shape:Straight