Standard pattern forceps
Acciaio inossidabile, 145 mm, Serrated, Curved, 3,25×1,6 mm, 3,25 mm
Codice catalogo FSCI11001-14
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Standard pattern forceps
Codice catalogo FSCI11001-14
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:145 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:06
- Stile punta:Serrated
- Tip size:3,25×1,6 mm
- Tip width:3,25 mm
- Tip shape:Curved