Standard pattern forceps
Acciaio inossidabile, 180 mm, Serrated, Curved, 3,7×1,85 mm, 3,7 mm
Codice catalogo FSCI11001-18
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Standard pattern forceps
Codice catalogo FSCI11001-18
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:180 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:10
- Stile punta:Serrated
- Tip size:3,7×1,85 mm
- Tip width:3,7 mm
- Tip shape:Curved