Standard pattern forceps
Acciaio inossidabile, 200 mm, Serrated, Curved, 3,75×1,9 mm, 3,75 mm
Codice catalogo FSCI11001-20
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Standard pattern forceps
Codice catalogo FSCI11001-20
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:200 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:12
- Stile punta:Serrated
- Tip size:3,75×1,9 mm
- Tip width:3,75 mm
- Tip shape:Curved