Narrow pattern forceps
Acciaio inossidabile, 120 mm, Serrated, Straight, 2×1,25 mm, 2 mm
Codice catalogo FSCI11002-12
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Narrow pattern forceps
Codice catalogo FSCI11002-12
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:120 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:01
- Stile punta:Serrated
- Tip size:2×1,25 mm
- Tip width:2 mm
- Tip shape:Straight
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..