Narrow pattern forceps
Acciaio inossidabile, 130 mm, Serrated, Straight, 2,15×1,3 mm, 2,15 mm
Codice catalogo FSCI11002-13
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Narrow pattern forceps
Codice catalogo FSCI11002-13
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:130 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:03
- Stile punta:Serrated
- Tip size:2,15×1,3 mm
- Tip width:2,15 mm
- Tip shape:Straight