Narrow pattern forceps
Acciaio inossidabile, 160 mm, Serrated, Straight, 2,35×1,5 mm, 2,35 mm
Codice catalogo FSCI11002-16
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Narrow pattern forceps
Codice catalogo FSCI11002-16
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:160 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:08
- Stile punta:Serrated
- Tip size:2,35×1,5 mm
- Tip width:2,35 mm
- Tip shape:Straight