Narrow pattern forceps
Acciaio inossidabile, 180 mm, Serrated, Straight, 2,4×1,6 mm, 2,4 mm
Codice catalogo FSCI11002-18
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Narrow pattern forceps
Codice catalogo FSCI11002-18
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:180 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:10
- Stile punta:Serrated
- Tip size:2,4×1,6 mm
- Tip width:2,4 mm
- Tip shape:Straight