Narrow pattern forceps
Acciaio inossidabile, 200 mm, Serrated, Straight, 2,75×1,8 mm, 2,75 mm
Codice catalogo FSCI11002-20
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Narrow pattern forceps
Codice catalogo FSCI11002-20
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:200 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:12
- Stile punta:Serrated
- Tip size:2,75×1,8 mm
- Tip width:2,75 mm
- Tip shape:Straight