Narrow pattern forceps
Acciaio inossidabile, 250 mm, Serrated, Straight, 3,2×2 mm, 3,2 mm
Codice catalogo FSCI11002-25
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Narrow pattern forceps
Codice catalogo FSCI11002-25
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:250 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:15
- Stile punta:Serrated
- Tip size:3,2×2 mm
- Tip width:3,2 mm
- Tip shape:Straight