Narrow pattern forceps
Acciaio inossidabile, 145 mm, Serrated, Curved, 2,25×1,45 mm, 2,25 mm
Codice catalogo FSCI11003-14
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Narrow pattern forceps
Codice catalogo FSCI11003-14
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:145 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:07
- Stile punta:Serrated
- Tip size:2,25×1,45 mm
- Tip width:2,25 mm
- Tip shape:Curved