Orders LinkContactUsLinkComponent
Graefe forceps
Acciaio inossidabile, 100 mm, Serrated, Angled, 0,8×0,7 mm, 0,8 mm
  FSCI11049-10
Marketsource
Graefe forceps
  FSCI11049-10
Marketsource
Graefe forceps
Graefe forceps
Acciaio inossidabile, 100 mm, Serrated, Angled, 0,8×0,7 mm, 0,8 mm
SFr. 48.55
1 * 1 ST
  • Lunghezza:
    100 mm
  • Materiale:
    Acciaio inossidabile
  • Seq:
    01
  • Stile punta:
    Serrated
  • Tip size:
    0,8×0,7 mm
  • Tip width:
    0,8 mm
  • Tip shape:
    Angled