Narrow pattern forceps
Acciaio inossidabile, 200 mm, Serrated, Curved, 2,75×1,8 mm, 2,75 mm
FSCI11003-20
Marketsource
- Lunghezza:200 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:13
- Stile punta:Serrated
- Tip size:2,75×1,8 mm
- Tip width:2,75 mm
- Tip shape:Curved