Orders LinkContactUsLinkComponent
Adson forceps
Acciaio inossidabile, 120 mm, Serrated, Straight, 1,5×1 mm, 1,5 mm
  FSCI11006-12
Marketsource
Adson forceps
  FSCI11006-12
Marketsource
Adson forceps
Adson forceps
Acciaio inossidabile, 120 mm, Serrated, Straight, 1,5×1 mm, 1,5 mm
SFr. 20.61
1 * 1 ST
  • Lunghezza:
    120 mm
  • Materiale:
    Acciaio inossidabile
  • Seq:
    02
  • Stile punta:
    Serrated
  • Tip size:
    1,5×1 mm
  • Tip width:
    1,5 mm
  • Tip shape:
    Straight