Semken forceps
Acciaio inossidabile, 150 mm, Serrated, Curved, 1,5×1,1 mm, 1,5 mm
Codice catalogo FSCI11009-15
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:150 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:04
- Stile punta:Serrated
- Tip size:1,5×1,1 mm
- Tip width:1,5 mm
- Tip shape:Curved