Taylor forceps
Acciaio inossidabile, 170 mm, Serrated, Curved, 1,5×1,05 mm
Codice catalogo FSCI11011-17
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:170 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Stile punta:Serrated
- Tip size:1,5×1,05 mm
- Tip shape:Curved