Potts-Smith forceps
Acciaio inossidabile, 180 mm, Serrated, Straight, 1,25×1 mm
FSCI11012-18
Marketsource
- Lunghezza:180 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:01
- Stile punta:Serrated
- Tip size:1,25×1 mm
- Tip shape:Straight