Fine scissors, extra large loops
Blunt/blunt, straight tips, large loops, 95 mm, 14 mm
Codice catalogo FSCI14108-09
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Fine scissors, extra large loops
Codice catalogo FSCI14108-09
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Blunt/blunt, straight tips, large loops
- Lunghezza:95 mm
- Seq:02
- Lunghezza lama:14 mm