Strabismus scissors
Blunt/blunt, curved tips, 115 mm, 23 mm
Codice catalogo FSCI14075-11
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Blunt/blunt, curved tips
- Lunghezza:115 mm
- Seq:03
- Lunghezza lama:23 mm