Walton scissors
Sharp/sharp, curved tips, 95 mm, 15 mm
Codice catalogo FSCI14077-09
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Sharp/sharp, curved tips
- Lunghezza:95 mm
- Seq:01
- Lunghezza lama:15 mm