Walton scissors
Sharp/sharp, curved tips, 105 mm, 18 mm
Codice catalogo FSCI14077-10
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Sharp/sharp, curved tips
- Lunghezza:105 mm
- Seq:02
- Lunghezza lama:18 mm