Extra fine Graefe forceps
Acciaio inossidabile, 100 mm, Serrated, Straight, 0,5×0,5 mm, 0,5 mm
Codice catalogo FSCI11150-10
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Extra fine Graefe forceps
Codice catalogo FSCI11150-10
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:100 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:08
- Stile punta:Serrated
- Tip size:0,5×0,5 mm
- Tip width:0,5 mm
- Tip shape:Straight