Orders LinkContactUsLinkComponent
Extra fine Graefe forceps
Extra fine Graefe forceps
Acciaio inossidabile, 100 mm, Serrated, Curved, 0,5×0,5 mm, 0,5 mm
Catalog # FSCI11152-10
Marketsource
Supplier:   FINE SCIENCE TOOLS
Extra fine Graefe forceps
Catalog # FSCI11152-10
Supplier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Extra fine Graefe forceps
Extra fine Graefe forceps
Acciaio inossidabile, 100 mm, Serrated, Curved, 0,5×0,5 mm, 0,5 mm
Price
SFr. 54.51
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Lunghezza:
    100 mm
  • Materiale:
    Acciaio inossidabile
  • Seq:
    02
  • Stile punta:
    Serrated
  • Tip size:
    0,5×0,5 mm
  • Tip width:
    0,5 mm
  • Tip shape:
    Curved